重要文件
89763
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-Nip-OH
≥97.0% (HPLC)
同義詞:
(R)-1-Boc-哌啶甲酸, (R)-N-Boc-哌啶-3-羧酸, Boc-(R)-β2-Homopro-OH
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H19NO4
CAS號碼:
分子量::
229.27
Beilstein:
5539297
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-6-4-5-8(7-12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
NXILIHONWRXHFA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)