文件
89235
Sigma-Aldrich
(-)-罗汉柏烯
≥97.0% (GC)
同義詞:
(1S,6S,10S)-2,2,6,9-四甲基三环[8.1.0.01.6]十一烷-8-烯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H24
CAS號碼:
分子量::
204.35
Beilstein:
1907465
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.505
bp
258-260 °C (lit.)
密度
0.936 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1=CC[C@]2(C)CCCC(C)(C)[C@@]23C[C@@H]13
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-9-14(4)8-5-7-13(2,3)15(14)10-12(11)15/h6,12H,5,7-10H2,1-4H3/t12-,14-,15-/m0/s1
InChI 密鑰
WXQGPFZDVCRBME-QEJZJMRPSA-N
包裝
无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥体内。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.2 °F - closed cup
閃點(°C)
104 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Franck A Ditengou et al.
Nature communications, 6, 6279-6279 (2015-02-24)
The mutualistic association of roots with ectomycorrhizal fungi promotes plant health and is a hallmark of boreal and temperate forests worldwide. In the pre-colonization phase, before direct contact, lateral root (LR) production is massively stimulated, yet little is known about