化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H19NO5/c1-14(2,3)20-13(19)15-11(8-12(17)18)9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
InChI 密鑰
VHBNWQLIRVDMMR-LLVKDONJSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3