Key Documents
88746
Sigma-Aldrich
(S)-1-{(RP)-2-[二(1-萘基)膦]二茂铁基}乙基二(3,5-二甲苯基)膦
≥97%
同義詞:
(2S)-1-[(1S)-1-[双(3,5-二甲基苯基)膦]乙基]-2-(二-1-萘基膦)二茂铁(符合 CAS 标准), Josiphos SL-J404-2
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C48H44FeP2
CAS號碼:
分子量::
738.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
≥97%
形狀
powder
光學純度
ee: ≥99%
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3cccc4ccccc34)c5cccc6ccccc56)P(c7cc(C)cc(C)c7)c8cc(C)cc(C)c8
InChI
1S/C43H39P2.C5H5.Fe/c1-29-23-30(2)26-36(25-29)44(37-27-31(3)24-32(4)28-37)33(5)38-19-12-22-41(38)45(42-20-10-15-34-13-6-8-17-39(34)42)43-21-11-16-35-14-7-9-18-40(35)43;1-2-4-5-3-1;/h6-28,33H,1-5H3;1-5H;/t33-;;/m0../s1
InChI 密鑰
NODPGYHIGOCWSG-NYPSMHOZSA-N
一般說明
与 Solvias AG 合作销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)