重要文件
88125
Sigma-Aldrich
四丙基高碘酸铵
moistened with water, ≥98.0% (calc. based on dry substance, RT)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3CH2CH2)4N(IO4)
CAS號碼:
分子量::
377.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (calc. based on dry substance, RT)
形狀
crystals
品質
moistened with water
包含
~10% water as stabilizer
反應適用性
reagent type: oxidant
mp
181-183 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[O-]I(=O)(=O)=O.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.HIO4/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;2-1(3,4)5/h5-12H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
HDTMHCZUXQKRAJ-UHFFFAOYSA-M
應用
Reagent for:
  • Preparation of acylnitroso compoubnds used in Diels-Alder reactions
其他說明
氧化剂,可溶于有机溶剂
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
安全危害
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
G.E. Keck et al.
Tetrahedron, 37, 4007-4007 (1981)
G.E. Keck
Tetrahedron Letters, 4767-4767 (1978)
K. Inomata et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 53, 565-565 (1980)