重要文件
88074
Sigma-Aldrich
4,4′,4′′,4′′′-(卟吩-5,10,15,20-四基)四(苯磺酸) 四钠盐 水合物
≥98.0% (TLC)
同義詞:
内消旋(4-磺酸苯基)卟吩 四钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C44H26N4Na4O12S4 · xH2O
CAS號碼:
分子量::
1022.92 (anhydrous basis)
Beilstein:
5488862
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
crystals
反應適用性
core: porphyrin
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
雜質
water (report result)
SMILES 字串
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O)c5ccc([nH]5)c(-c6ccc(cc6)S([O-])(=O)=O)c7ccc(n7)c(-c8ccc(cc8)S([O-])(=O)=O)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C44H30N4O12S4.4Na.H2O/c49-61(50,51)29-9-1-25(2-10-29)41-33-17-19-35(45-33)42(26-3-11-30(12-4-26)62(52,53)54)37-21-23-39(47-37)44(28-7-15-32(16-8-28)64(58,59)60)40-24-22-38(48-40)43(36-20-18-34(41)46-36)27-5-13-31(14-6-27)63(55,56)57;;;;;/h1-24,45,48H,(H,49,50,51)(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H,58,59,60);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;;;;
InChI 密鑰
LMNVUEGSCDLLCZ-FLYAKZGESA-J
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
分析報告
最大吸收(甲醇溶液):412-416nm
其他說明
将金属络合物用于高灵敏化学发光分析
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
M. Motsenbocker et al.
Analytical Chemistry, 65, 397-397 (1993)