重要文件
87943
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-2-(trifluoromethyl)-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
同義詞:
(S)-3-(Boc-氨基)-4-[4-(三氟甲基)苯基]丁酸, Boc-4-(三氟甲基)-L-β-高苯丙氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H20F3NO4
CAS號碼:
分子量::
347.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H20F3NO4/c1-15(2,3)24-14(23)20-12(9-13(21)22)8-10-4-6-11(7-5-10)16(17,18)19/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
UKFKHDUXBBWVHB-LBPRGKRZSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)