文件
87741
Sigma-Aldrich
四甲基氢氧化铵 五水合物
≥95.0% (T)
同義詞:
TMAH五水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)4N(OH) · 5H2O
CAS號碼:
分子量::
181.23
Beilstein:
3714235
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
1.1 (vs air)
化驗
≥95.0% (T)
形狀
crystals
自燃溫度
878 °F
expl. lim.
36 %
雜質
≤0.1% halides (as chloride)
mp
67-70 °C (lit.)
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
SMILES 字串
O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.6H2O/c1-5(2,3)4;;;;;;/h1-4H3;6*1H2/q+1;;;;;;/p-1
InChI 密鑰
MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
四甲基氢氧化铵五水合物是笼型水合物,显示出高质子传导性。它易于吸收二氧化碳。它是能源设备、气体分离和储气应用的良好候选试剂。
應用
四甲基氢氧化铵五水合物是笼型水合物,显示出高质子传导性。它易于吸收二氧化碳。它是能源设备、气体分离和储气应用的良好候选试剂。
四甲基氢氧化铵五水合物是笼型水合物,显示出高质子传导性。它易于吸收二氧化碳。它是能源设备、气体分离和储气应用的良好候选试剂。
四甲基氢氧化铵五水合物可用于制备属于MCM-41(mobil composition of matter No. 41)类别的中孔分子筛,其二氧化硅(四面体):铝比值低至8.5:1。
注意
材料对空气/水分敏感。在氩气气氛中填充、处理和储存!
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
標靶器官
Central nervous system, Liver,thymus
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
High conductivity and phase transitions of tetramethylammonium hydroxide pentahydrate,(CH3) 4NOH? 5H2O.
Kuriyama N, et al.
Solid State Ionics, 40, 906-909 (1990)
NMR studies of molecular motion in tetramethylammonium hydroxide pentahydrate.
Ratcliffe CI, et al.
J. Incl. Phenom. Mol. Recog. Chem., 8(1-2), 159-175 (1990)
Proton Conduction of Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate,(CH 3) 4 NOH? 5 H 2 O, and Its Application to Nickel?Metal Hydride Battery.
Kuriyama N, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 137(1), 355-356 (1990)
Synthesis of a mesoporous MCM-41 material with high levels of tetrahedral aluminium.
Schmidt R, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, (12), 1493-1494 (1994)
Markus Welcker et al.
Genes & development, 27(23), 2531-2536 (2013-12-04)
The Fbw7 tumor suppressor targets a broad network of proteins for ubiquitylation. Here we show critical functions for Fbw7 dimerization in regulating the specificity and robustness of degradation. Dimerization enables Fbw7 to target substrates through concerted binding to two suboptimal