文件
86731
Sigma-Aldrich
1,4,8,11-四氮杂环十四烷-1,4,8,11-四乙酸 四盐酸盐 水合物
≥97.0% (CHN)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H32N4O8 · 4HCl · xH2O
CAS號碼:
分子量::
578.31 (anhydrous basis)
Beilstein:
5213085
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12350000
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0% (CHN)
mp
~245 °C (dec.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.O.O.O.Cl.Cl.Cl.Cl.OC(=O)CN1CCCN(CCN(CCCN(CC1)CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
其他說明
二价和三价金属离子络合剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Inorgorganica Chimica Acta, 190, 37-37 (1991)
E.T. Clarke et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 190, 27-27 (1991)
S Chaves et al.
Talanta, 39(3), 249-254 (1992-03-01)
The stability constants of the complexes formed by three tetra-aza macrocyclic complexones (DOTA, TRITA and TETA) with Mn(2+), Fe(2+), Co(2+), Ni(2+), Cu(2+), Zn(2+), Cd(2+) and Pb(2+) were determined with an automated titration instrument with data acquisition and the calculations were