重要文件
86718
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-四乙基硫酰胺
≥99.0%
同義詞:
TES
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C2H5)2NSO2N(C2H5)2
CAS號碼:
分子量::
208.32
Beilstein:
1773566
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.448 (lit.)
n20/D 1.449
bp
249-251 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCN(CC)S(=O)(=O)N(CC)CC
InChI
1S/C8H20N2O2S/c1-5-9(6-2)13(11,12)10(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI 密鑰
IYIAWAACGTUPCC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
用于格氏反应的非质子偶极溶剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
H.G. Richey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 479-479 (1987)
H.G. Richey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 2823-2823 (1981)