產品線
TentaGel™
品質等級
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
~0.22 mmol/g protected amino acid loading
粒徑
~90 μm
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
法律資訊
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3