文件
86354
Sigma-Aldrich
TentaGel MB-CH(OEt)2
extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading
同義詞:
聚合物键合型 O-[2-(6,6-二乙氧基己酰氨基)乙基]聚乙二醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
產品線
TentaGel
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
標籤範圍
~0.40 mmol/g loading
粒徑
140-170 μm
官能基
aldehyde
儲存溫度
2-8°C
法律資訊
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3