產品線
TentaGel™
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
標籤範圍
~0.48 mmol/g loading
粒徑
~110 μm
儲存溫度
2-8°C
法律資訊
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3