描述
anionic
等級
technical
分子量
388.45 g/mol
濃度
~80% in H2O
技術
immunocytochemistry: suitable
雜質
~5% ethanol
密度
1.121 g/mL at 20 °C
1.121 g/mL at 20 °C
SMILES 字串
[Na+].CCCCCCOC(=O)CC(C(=O)OCCCCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H30O7S.Na/c1-3-5-7-9-11-22-15(17)13-14(24(19,20)21)16(18)23-12-10-8-6-4-2;/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
WVFDILODTFJAPA-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3