重要文件
861383
Sigma-Aldrich
1,1′-三亚甲基双(4-甲酰基溴化吡啶)二肟
97%
同義詞:
TMB-4
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H18Br2N4O2
CAS號碼:
分子量::
446.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
97%
mp
231 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Br-].[Br-].O\N=C\c1cc[n+](CCC[n+]2ccc(cc2)\C=N\O)cc1
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)