Key Documents
859370
Sigma-Aldrich
5-羟基-DL-赖氨酸 盐酸盐
95%
同義詞:
2,6-Diamino-5-hydroxycaproic acid 盐酸盐, 2,6-二氨基-5-羟基己酸 盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NH2CH2CH(OH)CH2CH2CH(NH2)COOH · HCl
CAS號碼:
分子量::
198.65
Beilstein:
3914368
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
95%
mp
225 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl.NCC(O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O3.ClH/c7-3-4(9)1-2-5(8)6(10)11;/h4-5,9H,1-3,7-8H2,(H,10,11);1H
InChI 密鑰
MJXVOTKVFFAZQJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
胶原蛋白的一种组分。
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)