文件
858706
Sigma-Aldrich
对氨基-DL-苯丙氨酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · xH2O
CAS號碼:
分子量::
180.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
97%
mp
255-258 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.NC(Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O