化驗
98%
折射率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
224 °C/17 mmHg (lit.)
密度
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-19H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
InChI 密鑰
FMMOOAYVCKXGMF-MURFETPASA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
从三角紫叶酢浆草中分离的亚油酸乙酯能够在小鼠B16黑素瘤细胞中抑制毛喉素诱导的黑色素生成和酪氨酸酶活性。这种抗黑色素生成作用是通过抑制cAMP产生来介导的。
取代透過
產品號碼