文件
857726
Sigma-Aldrich
N-乙酰基-L-色氨酸乙酯
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H18N2O3
CAS號碼:
分子量::
274.32
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
99%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +45°, c = 0.5 in chloroform
mp
112-114 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(C)=O
InChI
1S/C15H18N2O3/c1-3-20-15(19)14(17-10(2)18)8-11-9-16-13-7-5-4-6-12(11)13/h4-7,9,14,16H,3,8H2,1-2H3,(H,17,18)/t14-/m0/s1
InChI 密鑰
KQGQONPKSKUHHT-AWEZNQCLSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3