Key Documents
856754
Sigma-Aldrich
N-乙酰基-L-色氨酸酰胺
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H15N3O2
CAS號碼:
分子量::
245.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
光學活性
[α]22/D +17.5°, c = 2 in methanol
mp
194-196 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(N)=O
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-8(17)16-12(13(14)18)6-9-7-15-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,15H,6H2,1H3,(H2,14,18)(H,16,17)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
HNGIZKAMDMBRKJ-LBPRGKRZSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)