重要文件
855839
Sigma-Aldrich
O-苄基-L-酪氨酸
97%
同義詞:
4-苄氧基-L-苯丙氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH2OC6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS號碼:
分子量::
271.31
Beilstein:
2659642
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −8.9°, c = 1 in acetic acid: water (4:1)
mp
259 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
N[C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H17NO3/c17-15(16(18)19)10-12-6-8-14(9-7-12)20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15H,10-11,17H2,(H,18,19)/t15-/m0/s1
InChI 密鑰
KAFHLONDOVSENM-HNNXBMFYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)