重要文件
84738
Sigma-Aldrich
聚合物键合型三氧化硫吡啶络合物
extent of labeling: ≥2.0 mmol/g SO3 loading
同義詞:
聚(4-乙烯基吡啶)三氧化硫络合物, 聚合物键合型吡啶三氧化硫络合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
標籤範圍
≥2.0 mmol/g SO3 loading
SMILES 字串
O=S(=O)=O.c1ccncc1
其他說明
与上述 84737 单体试剂的用法类似的聚合物负载试剂。消耗的试剂通过过滤可以轻松去除
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
W. Graf
Chemistry & Industry, 232-232 (1987)