重要文件
82356
Sigma-Aldrich
3,5,5-三甲基己酸-3,5,5-三甲基己酯
technical, ≥70% (GC)
同義詞:
3,5,5-Trimethylhexyl 3,5,5-trimethylcaproat
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2COOCH2CH2CH(CH)3CH2C(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
284.48
Beilstein:
1785018
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical
化驗
≥70% (GC)
折射率
n20/D 1.437
酸價
≤1.0
碘值
≤1.0
皂化值
185‑200
轉變溫度
solidification point ≤−15 °C
密度
0.856 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(CCOC(=O)CC(C)CC(C)(C)C)CC(C)(C)C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)