形狀
crystals
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
標籤範圍
0.8-1.2 mmol/g N loading
基質
crosslinked with 1% DVB
粒徑
160-200 μm
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3