Key Documents
807966
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-propan-d9-ol
98 atom % D, 98% (CP)
同義詞:
Isobutan-d9-ol, Isobutyl-d9 alcohol
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CD3CD(CD3)CD2OH
CAS號碼:
分子量::
83.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+9
SMILES 字串
OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D
InChI 密鑰
ZXEKIIBDNHEJCQ-CBZKUFJVSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
80.6 °F
閃點(°C)
27 °C