重要文件
80061
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ala-OPfp
≥98.0%
同義詞:
Fmoc-D-丙氨酸五氟苯酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H16F5NO4
CAS號碼:
分子量::
477.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
產品名稱
Fmoc-D-Ala-OPfp, ≥98.0%
化驗
≥98.0%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C24H16F5NO4/c1-11(23(31)34-22-20(28)18(26)17(25)19(27)21(22)29)30-24(32)33-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,30,32)/t11-/m1/s1
InChI 密鑰
CJXZXBGKOSXBFR-LLVKDONJSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)