重要文件
797561
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-5-thia-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid-5,5-dioxide 1,1-dimethylethyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H19NO5S
CAS號碼:
分子量::
277.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
powder
官能基
hydroxyl
sulfone
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(CS1(=O)=O)CC21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H19NO5S/c1-10(2,3)17-9(14)12-6-11(7-12)4-8(13)5-18(11,15)16/h8,13H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
ZKCKSGZYCIBCKJ-UHFFFAOYSA-N
應用
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
相關內容
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.