化驗
95%
形狀
solid
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
O=C(O)C1=CC=CC(CN2CCN(C)CC2)=C1
InChI
1S/C13H18N2O2/c1-14-5-7-15(8-6-14)10-11-3-2-4-12(9-11)13(16)17/h2-4,9H,5-8,10H2,1H3,(H,16,17)
InChI 密鑰
SMSCFZLMSBEZQU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3