等級
puriss.
化驗
≥99.0% (HPLC)
mp
100-104 °C
SMILES 字串
C1CNCCCNCc2ccc(CNCCCNCCCNCc3ccc(CNC1)cc3)cc2
InChI
1S/C28H46N6/c1-13-29-14-2-18-32-22-27-9-11-28(12-10-27)24-34-20-4-16-30-15-3-19-33-23-26-7-5-25(6-8-26)21-31-17-1/h5-12,29-34H,1-4,13-24H2
InChI 密鑰
QSDRINUOZNLAKB-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3