重要文件
795143
Sigma-Aldrich
2,6-Dicyclopentylaniline
95%
同義詞:
2,6-Dicyclopentylaniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H23N
CAS號碼:
分子量::
229.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
折射率
n/D 1.571
密度
1.034 at 25 °C
SMILES 字串
NC1=C(C2CCCC2)C=CC=C1C3CCCC3
InChI
1S/C16H23N/c17-16-14(12-6-1-2-7-12)10-5-11-15(16)13-8-3-4-9-13/h5,10-13H,1-4,6-9,17H2
InChI 密鑰
IEIPZQFILTYQLK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)