文件
79505
Sigma-Aldrich
三甲基膦酰甲酸盐
≥97.0%
同義詞:
Methyl dimethoxyphosphinylformate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3O)2P(O)CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
168.09
Beilstein:
1770919
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0%
折射率
n20/D 1.423 (lit.)
n20/D 1.423
bp
50-52 °C/0.02 mmHg
密度
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)P(=O)(OC)OC
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves