重要文件
793205
Sigma-Aldrich
丙酮酸-3-13C
99 atom % 13C, 95% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
13CH3COCO2H
CAS號碼:
分子量::
89.05
分類程式碼代碼:
12352115
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
95% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+1
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[13CH3]C(C(O)=O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i1+1
InChI 密鑰
LCTONWCANYUPML-OUBTZVSYSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
179.6 °F - closed cup
閃點(°C)
82 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)