文件
791210
Sigma-Aldrich
6-Amino-5-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
同義詞:
5-Amino-6-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine, 5-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-6-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H8N4
CAS號碼:
分子量::
148.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
238-243 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC1=CC2=C(NC=N2)N=C1C
InChI
1S/C7H8N4/c1-4-5(8)2-6-7(11-4)10-3-9-6/h2-3H,8H2,1H3,(H,9,10,11)
InChI 密鑰
BLIBGQUYZAQULV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3