重要文件
790834
Sigma-Aldrich
Heptanol-d16
99 atom % D, 98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CD3(CD2)5CD2OD
分子量::
132.30
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+16
SMILES 字串
[2H]C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(O[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D
InChI 密鑰
BBMCTIGTTCKYKF-ZEFOBESCSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
168.8 °F
閃點(°C)
76 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)