重要文件
790648
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-galactopyranoside
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C28H32O6
CAS號碼:
分子量::
464.55
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D +90.0°, c = 0.5% in methanol
mp
64-69 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](OC)[C@H](OCC2=CC=CC=C2)[C@@H](OCC3=CC=CC=C3)[C@H]1OCC4=CC=CC=C4
InChI
1S/C28H32O6/c1-30-28-27(33-20-23-15-9-4-10-16-23)26(32-19-22-13-7-3-8-14-22)25(24(17-29)34-28)31-18-21-11-5-2-6-12-21/h2-16,24-29H,17-20H2,1H3/t24-,25+,26+,27-,28+/m1/s1
InChI 密鑰
MOKYEUQDXDKNDX-JYIVOWJTSA-N
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)