Key Documents
77983
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-十三氟壬基叠氮化物
≥97.0%
同義詞:
1H,1H,2H,2H,3H,3H-全氟壬基叠氮化物, 3-(全氟己基)丙基叠氮化物, 9-叠氮-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-十三氟壬烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H6F13N3
CAS號碼:
分子量::
403.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.342
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C9H6F13N3/c10-4(11,2-1-3-24-25-23)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h1-3H2
InChI 密鑰
DQEDVGBNEFVPEU-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
Fluorous Technologies, Inc. 的产品。该化合物的使用受美国专利 6,156,896、5,859,247、5,777,121 和 6,673,539 的保护。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)