Key Documents
777897
Sigma-Aldrich
Z-Val-OH-13C5,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
同義詞:
Cbz-Val-OH-13C5,15N
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C5C8H1715NO4
分子量::
257.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
97% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
應用
peptide synthesis
官能基
Cbz
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[13CH3][13CH]([13CH3])[13C@H]([15NH]C(OCC1=CC=CC=C1)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-9(2)11(12(15)16)14-13(17)18-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1/i1+1,2+1,9+1,11+1,12+1,14+1
InChI 密鑰
CANZBRDGRHNSGZ-JTRPTWAMSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3