重要文件
777595
Sigma-Aldrich
3-(二氟甲基)苄腈
97%
同義詞:
1-Cyano-3-(difluoromethyl)benzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H5F2N
CAS號碼:
分子量::
153.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.496
密度
1.228 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
nitrile
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)C1=CC=CC(C#N)=C1
InChI
1S/C8H5F2N/c9-8(10)7-3-1-2-6(4-7)5-11/h1-4,8H
InChI 密鑰
IIIPGVXKHUPPJQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)