重要文件
776947
Sigma-Aldrich
4-溴-2-氯-6-甲基苯基异氰酸酯
97% (GC)
同義詞:
5-Bromo-1-chloro-2-isocyanato-3-methylbenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H5BrClNO
CAS號碼:
分子量::
246.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97% (GC)
形狀
solid
mp
75-80 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
BrC1=CC(Cl)=C(N=C=O)C(C)=C1
InChI
1S/C8H5BrClNO/c1-5-2-6(9)3-7(10)8(5)11-4-12/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
MBFMISAQCUPLSD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)