重要文件
776009
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 99% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C6CH6O2
分子量::
128.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+6
SMILES 字串
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C([H])=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
InChI 密鑰
RGHHSNMVTDWUBI-ZFJHNFROSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)