重要文件
774847
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-四氢-4-甲基喹啉-8-羧酸
97%
同義詞:
4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H13NO2
CAS號碼:
分子量::
191.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
165-168 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
CC1CCNc2c1cccc2C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO2/c1-7-5-6-12-10-8(7)3-2-4-9(10)11(13)14/h2-4,7,12H,5-6H2,1H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
YPHSTQBSRIRNQJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)