文件
773727
[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] phosphonic acid ethyl ester
99% (GC)
同義詞:
{2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl}phosphonic acid diethyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H25O6P
CAS號碼:
分子量::
284.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.441
密度
1.087 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCOP(=O)(CCOCCOCCOC)OCC
InChI
1S/C11H25O6P/c1-4-16-18(12,17-5-2)11-10-15-9-8-14-7-6-13-3/h4-11H2,1-3H3
InChI 密鑰
DTJZSPGSMWONOZ-UHFFFAOYSA-N
應用
The corresponding phosphoric acid after deprotection is used to modify barium titanate and related metal oxide surface leading to high permittivity values and a high dielectric strength material.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Phosphonic acid-modified barium titanate polymer nanocomposites with high permittivity and dielectric strength
Advanced Materials, 19, 1001-1005 (2007)