重要文件
77301
Sigma-Aldrich
(+)-紫苏醛
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
同義詞:
(R)-1,8-对孟二烯-7-醛, (R)-4-异丙烯基环己-1-烯-1-醛
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H14O
CAS號碼:
分子量::
150.22
Beilstein:
2413108
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
光學活性
[α]20/D +136.0±2°, c = 10% in ethanol
光學純度
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
折射率
n20/D 1.505
密度
0.966 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=C)[C@@H]1CCC(C=O)=CC1
其他說明
可作为手性结构单元的高纯 (+)-紫苏醛
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
T. Kitahara et al.
Tetrahedron, 44, 4713-4713 (1988)
C. Siegel et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 6865-6865 (1991)
F. Kido et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 229-229 (1992)