重要文件
772151
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranoside
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H26O11
CAS號碼:
分子量::
454.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
103-105 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(O[C@@H]2O[C@H](COC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O)cc1
InChI
1S/C21H26O11/c1-11(22)27-10-17-18(28-12(2)23)19(29-13(3)24)20(30-14(4)25)21(32-17)31-16-8-6-15(26-5)7-9-16/h6-9,17-21H,10H2,1-5H3/t17-,18+,19+,20-,21-/m1/s1
InChI 密鑰
RPHXBVOPPUTUES-XDWAVFMPSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)