文件
768863
Sigma-Aldrich
5-溴-3,4-二氢异喹啉
98.5-100% (GC)
同義詞:
5-Bromodihydroisoquinoline
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H8BrN
CAS號碼:
分子量::
210.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98.5-100% (GC)
形狀
solid
適合性
corresponds for identity (IR)
SMILES 字串
BrC1=C2C(C=NCC2)=CC=C1
InChI
1S/C9H8BrN/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-3,6H,4-5H2
InChI 密鑰
YKZXVRNYHKWHQW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3