文件
768022
Sigma-Aldrich
6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H4Cl2N2
CAS號碼:
分子量::
187.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
154-158 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1cc(Cl)c2nccn2c1
InChI
1S/C7H4Cl2N2/c8-5-3-6(9)7-10-1-2-11(7)4-5/h1-4H
InChI 密鑰
ZAHCPJDXWPIZSL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3