文件
767220
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 2 hydroxyl, 1 azide
generation 1, 97%
同義詞:
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
描述
hydroxyl surface groups
化驗
97%
形狀
liquid
分子量
generation 1
特點
focal point azide
號表面基團
2
折射率
n20/D 1.478
密度
1.120 g/mL at 25 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(CO)(CO)C(=O)OCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C11H21N3O4/c1-11(8-15,9-16)10(17)18-7-5-3-2-4-6-13-14-12/h15-16H,2-9H2,1H3
InChI 密鑰
VIVYDDCPJPJOCJ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
calculated mol. wt. 259.3
應用
Azide dendrons can be coupled to acetylene functionalized molecules, including acetylene dendrons to form asymmetric dendrimers.
其他說明
bis-MPA 即 2,2-二羟甲基丙酸
法律資訊
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
Find study on synthesis of drug unimolecular carriers based on dendritic polyester scaffolds having biomedical applications