文件
767026
Sigma-Aldrich
Methyl 4-bromo-2-fluoropyridine-3-carboxylate
97%
同義詞:
4-Bromo-2-fluoropyridine-3-carboxylic acid methyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H5BrFNO2
CAS號碼:
分子量::
234.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.525
密度
1.640 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
COC(=O)c1c(F)nccc1Br
InChI
1S/C7H5BrFNO2/c1-12-7(11)5-4(8)2-3-10-6(5)9/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
ZTEAVFJYORJJMP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3