文件
766445
Sigma-Aldrich
(Acetonitrile)[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I) tetrafluoroborate
同義詞:
IPr Au(MeCN)BF4
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C29H39AuBF4N3
CAS號碼:
分子量::
713.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
反應適用性
core: gold
reagent type: catalyst
雜質
(May contain up to 15% of the chloride salt 696277.)
mp
162-167 °C (decomposition)
SMILES 字串
CC#N.F[B-](F)(F)F.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2=[Au+])c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.C2H3N.Au.BF4/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-2-3;;2-1(3,4)5/h9-16,18-21H,1-8H3;1H3;;/q;;+1;-1
InChI 密鑰
YZYFYLAQORXITI-UHFFFAOYSA-N
相關類別
應用
Useful in the synthesis of pyrroles by amino-Claisen rearrangement
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3