Merck
全部照片(3)
文件
765252
Sigma-Aldrich
2,3,4-Tribenzoyl-L-rhamnopyranose
同義詞:
6-Deoxymannopyranose 2,3,4-tribenzoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H24O8
CAS號碼:
分子量::
476.47
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
205-210 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@H]1OC(O)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/C27H24O8/c1-17-21(33-24(28)18-11-5-2-6-12-18)22(34-25(29)19-13-7-3-8-14-19)23(27(31)32-17)35-26(30)20-15-9-4-10-16-20/h2-17,21-23,27,31H,1H3/t17-,21-,22+,23+,27?/m1/s1
InChI 密鑰
UTEZHORWKBBBND-HDTAIKOISA-N
應用
Versatile monosaccharide building block for making rhamnosyl derivatives.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3